Merck
524557
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
200-400 mesh, extent of labeling: 0.45-0.70 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
Größe auswählen
5 G
77,00 €
77,00 €
Listenpreis110,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
77,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
77,00 €
Listenpreis110,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
JandaJel
Quervernetzung
2 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.45-0.70 mmol/g Cl loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Rechtliche Hinweise
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)