Merck
524107
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorphenylborsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
228-235 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
OB(O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
InChIKey
IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of phenylboronic catechol esters
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl chlorides and unstable polyfluorophenyl
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
  • Transmetalation
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)