Merck
521523
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylborsäure
Synonym(e):
2-Ethylbenzolboronsäure, o-Ethylphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
102.5-107.5 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChIKey
QSSPYZOSTJDTTL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Contains varying amounts of anhydride
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)