Merck
517860
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-borsäure
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
Größe auswählen
1 G
224,00 €
224,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
224,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6D5B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
224,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C (lit.)
Anwendung(en)
electronics
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)