Merck
518778
Sigma-Aldrich
4-Acetamidophenylborsäurepinacolester
97%
Synonym(e):
4′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-acetanilid, 4-Acetamidophenylboronsäure, zyklischer Pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
InChIKey
ANGKVUVZQVUVJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)