Merck
518018
Sigma-Aldrich
Lithiumiodid
greener alternative
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lithium(1+)iodide
About This Item
Lineare Formel:
LiI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
446 °C (lit.)
Dichte
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lithiumiodid wird verbreitet als Elektrolytadditivin Grätzel-Zellen und Li-S-Batterien eingesetzt, da es einenlangen Lebenszyklus ermöglicht. Es wird auch als Leuchtmittel für den Neutronennachweis verwendet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Lithiumiodid (LiI)kann als Elektrolytadditiv für Folgendes verwendet werden:
  • Zum Herstellen von biologisch abbaubaren Polymerelektrolyten.Mit LiI komplexierte Reisstärke weist eine bessere Ionenleitfähigkeit auf, da dieZugabe von LiI die Anzahl von mobilen Ladungsträgern erhöht.
  • Für Li-S-Batterien. LiIbildet eine Schutzbeschichtung auf der Oberfläche von sowohl negativen als auch positivenElektroden und verhindert die Auflösung von Polysulfiden auf der Kathodenseite,was die Cell-Rate-Leistung signifikant steigert.
Es kann auch zum Herstellen von Li-basiertenSzintillatoren mit verbesserter thermischer Neutronennachweiseffizienz eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Feixiang Wu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(1), 101-108 (2014-11-05)
Lithium Iodide (LiI) is reported as a promising electrolyte additive for lithium-sulfur batteries. It induces formation of Li-ion-permeable protective coatings on both positive and negative electrodes, which prevent the dissolution of polysulfides on the cathode and reduction of polysulfides on
Seon-Joo Choi et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 31404-31412 (2018-08-28)
All-solid-state lithium batteries (ASSLBs) based on sulfide solid electrolytes (SEs) have received great attention because of the high ionic conductivity of the SEs, intrinsic thermal safety, and higher energy density achievable with a Li metal anode. However, studies on practical
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
Yu-il Kang et al.
ChemSusChem, 8(22), 3799-3804 (2015-10-17)
Dye-sensitized solar cells (DSCs) with long-term stability are produced using polymer-gel electrolytes (PGEs). In this study, we introduce the formation of PGEs using in situ gelation with poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles and graphene fillers that are pre-deposited on the counter electrodes.
Jung-Che Tsai et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(9), 1932-1939 (2015-07-15)
Mesoporous cobalt sulfide nanotube arrays on FTO-coated glass were synthesized by combining three simple technologies: the selective etching of ZnO sacrificial templates, mesoporous Co3 O4 formation from cobalt-chelated chitosan, and ion-exchange reaction (IER). The mesoporous Co3 O4 nanotubes composed of
Artikel
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.