Merck
383112
Sigma-Aldrich
Natriumiodid
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Lineare Formel:
NaI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
~1 hPa ( 767 °C)
Assay
≥99.5%
Form
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH-Wert
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
661 °C (lit.)
Anionenspuren
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Bei Natriumiodid handelt es sich um ein wasserlösliches Iodidsalz.
Anwendung
Natriumiodid wurde als Komponente zur Herstellung der Hämatoxylin-Färbelösung nach Mayer verwendet werden.
Es kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Präkursor in der Polymerisation von Butylacrylat.
  • Chaotrope Substanz bei der DNA-Extraktion.
  • Entschützungsmittel zur Entfernung der N-tert-Butyloxycarbonyl-Schutzgruppe in Aminosäuren.
  • Wasserlösliches Reagenz zur Fluoreszenzlöschung.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 1109, 47-63 (2014)
Sodium iodide as a novel, neutral and facile deprotecting reagent of N-tert-butyloxycarbonyl groups in peptide chemistry.
Ham J, et al. et al.
Protein and peptide letters, 5(5), 257-258 (1998)
Use of sodium iodide as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization.
Tonnar J and Lacroix-Desmazes P.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(7), 1314-1317 (2008)
Oxidative stress in the aging rat heart is reversed by dietary supplementation with (R)-a-lipoic acid.
Suh JH, et al.
Faseb Journal, 15(3), 700-706 (2001)
Poly(propyleneimine) Dendrimers as pH-Sensitive Controlled-Release Systems.
Pistolis G, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 5(5), 1440-1444 (1999)