Merck
516015
Sigma-Aldrich
Methyl-(S)-(−)-1-tritylaziridin-2-carboxylat
98%
Größe auswählen
5 G
58,00 €
58,00 €
Listenpreis116,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
58,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
58,00 €
Listenpreis116,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −88.6°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
InChIKey
QGSITPKXYQEFIR-XEGCMXMBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)