Merck
514608
Sigma-Aldrich
4-Cyclopropyl-4-oxobuttersäure
About This Item
Lineare Formel:
C3H5COCH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)C1CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6(5-1-2-5)3-4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChIKey
ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)