Merck
153737
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-oxo-1-piperidincarboxylat
98%
Synonym(e):
1-Ethoxycarbonyl-4-piperidon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
Beilstein:
640967
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
InChIKey
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate (1-carbethoxy-4-piperidone) was used to prepare tertiary alcohols[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eric Gundersen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1891-1894 (2005-03-23)
Alzheimer's disease (AD) is a debilitating disease widely thought to be associated with the accumulation of beta amyloid (Abeta) in the brain. Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for Abeta production, may be a useful strategy for the