Merck
415812
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat
98%
Synonym(e):
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
InChIKey
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)