Wichtige Dokumente
499862
Tributyl(1-propinyl)zinn
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
277 °C (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;
InChIKey
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As a starting material in the synthesis of phenyl-substituted pyrimidine-dione by reacting with ethyl isocyanate via cycloaddition and Stille coupling reactions.[1]
- In the synthesis of 18F labeled triazolo quinoline derivative, a positron emission tomography (PET) ligand used in the in vivo imaging of metabotropic glutamate receptor type 1.[2]
- In one of the key synthetic steps for the synthesis of 4-(1-aryltriazol-4-yl)-tetrahydropyridines as potent mGluR1 antagonists.[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?