Merck
492957
Sigma-Aldrich
Boc-(carbonyl-13C)-Phe-OH
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(tert-Butoxy(carbonyl-13C)-L-phenylalanine, L-Phenylalanine, N-t-Boc derivative-(carbonyl-13C)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH[NH13CO2C(CH3)3]CO2H
Molekulargewicht:
266.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)O[13C](=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i13+1
InChIKey
ZYJPUMXJBDHSIF-AWQALXNMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)