Merck
487724
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanon-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonym(e):
Deuterated 4-methyl-2-pentanone, Deuterated methyl isobutyl ketone, Isopropylacetone-D5
Größe auswählen
1 G
212,00 €
212,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
212,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCD2COCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
212,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
InChIKey
NTIZESTWPVYFNL-IKISXXDZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)