Merck
447803
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluormethyl)phenyl]-2-furancarbonsäure
95%
Synonym(e):
5-[3-(Trifluormethyl)-phenyl]-2-furancarbonsäure
Größe auswählen
1 G
29,10 €
29,10 €
Listenpreis58,20 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
29,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7F3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
29,10 €
Listenpreis58,20 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
199-205 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChIKey
ADRFTNFHVKVATK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)