This product may be stored at room temperature. The stability of this compound in solution has not been determined. However various external sources state that this product may be stored in aliquots at -80°C for 2 years and -20°C, for 1 year. This information has not been validated.
Wichtige Dokumente
441511
N-Acetyl-L-leucin
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
N-Acetyl-L-(-)-leucine, Acetylleucine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Acetyl-L-leucin, ReagentPlus®, 99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Storage temperature? Storage temperature when already diluted?
1 Antwort-
Hilfreich?