Merck
485977
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-α,β,β,2,3,4,5,6-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, N-t-Boc derivative
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD2CD(NH-t-Boc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D,9D2,11D
InChIKey
ZYJPUMXJBDHSIF-ZAYSQZROSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)