Merck
614319
Sigma-Aldrich
Resorcin-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
1,3-Dihydroxybenzol-d6
About This Item
Lineare Formel:
C6D4(OD)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(O[2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChIKey
GHMLBKRAJCXXBS-UDDMDDBKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)