Merck
590096
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfat-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(13CD3O)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-32 °C (lit.)
Dichte
1.417 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
InChIKey
VAYGXNSJCAHWJZ-KLFIIISESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)