Wichtige Dokumente
481629
Kupfer(I)-selenid
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder and chunks
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dichte
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
InChIKey
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?