244619
Zinkselenid
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
deposition grade
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
10 μm
Dichte
5.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Zn]=[Se]
InChI
1S/Se.Zn
InChIKey
SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges