Wichtige Dokumente
476129
Bis(2-ethylhexyl)-maleat
90%
Synonym(e):
Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di-2-ethylhexyl maleate, Dioctyl maleate
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
InChIKey
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Anwendung
- Structure‐Performance Guided Design of Sustainable Plasticizers from Biorenewable Feedstocks: Explores the use of bis(2-ethylhexyl) maleate in the design of bio-based sustainable plasticizers (C Plass et al., 2021).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
365.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
185 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?