Merck
47555
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidon
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.37
Beilstein:
8857729
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
InChIKey
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Fmoc-4-piperidone, also referred as (9H-fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate, is a piperidone derivative.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)