Merck
24348
Supelco
β-DEX 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
Parameter
30-230 °C temperature
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary chiral
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Die GC-Kapillarsäule wird auch offene Rohrsäule genannt. Das Trägergas strömt durch die zentrale Öffnung und ist durch die Länge der Säule nicht eingeschränkt.[1]
Die Supelco β-DEX 225 ist eine modifizierte Form der β-DEX 325 Phase und nutzt Acetylderivate statt traditionellerer Methylderivate an den 2,3-Positionen. Die chirale stationäre Phase in β-DEX 225 Säulen enthält 2,3-Di-O-acetyl-6-0-TBDMS-β-cyclodextrin, das in einer Phase mit dazwischenliegender Polarität eingebettet ist. Diese Säulen bieten eine einzigartige Selektivität für enantiomere Abscheidungen kleiner Moleküle: Alkohole, Aldehyde (z. B. 2-Phenylpropionaldehyd), Ester (z. B. Methylmalat, Methyllactat), Aromaverbindungen und Ketone.
Chemische/physikalische Beständigkeit
Temp.- grenzwerte:
  • 30 °C bis 230 °C
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)
Fragen
  1. After reading the care document and noting that the CHIRALDEX TA columns should not be exposed to moisture in the sample, is it acceptable to inject aqueous samples into the beta DEX 225 column?
    1 Antwort
    1. The B-Dex 225 is nonbonded, therefore it does not support aqueous injections. Injecting water can wash the phase out of the column. It's essential for both the samples and the carrier gas to be moisture free. This applies to all non-bonded phase columns, not just chiral columns.
      Hilfreich?