Merck
472964
Sigma-Aldrich
N-Z-D-serin-methylester
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Optische Aktivität
[α]25/D +15°, c = 1 in methanol
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m1/s1
InChIKey
CINAUOAOVQPWIB-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)