Merck
472212
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-(trifluormethyl)-phenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
52 °C/2.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
InChIKey
MNANIHSTOUUFNY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate (IUPAC name = 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene) is 4-fluoro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-substituted benzene.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)