Merck
525200-M
Sigma-Aldrich
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus
Synonym(e):
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus, PLD
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Form
lyophilized solid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥50 units/mg dry wt.
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
brownish
Löslichkeit
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% BSA, and 0.1% (w/v) TRITON X-100: 1 mg/mL
Fremdaktivität
Aatalase, glucose oxidase, none detected
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native Phospholipase D von Streptomyces chromofuscus. Katalysiert die Hydrolyse von Lecithin zu Phosphatidsäure und Cholin; gekoppelt mit Cholinoxidase kann sie für die Bestimmung von Phospholipiden in Serum verwendet werden.
Native Phospholipase D von Streptomyces chromofuscus. Katalysiert die Hydrolyse von Lecithin zu Phosphatidsäure und Cholin. Gekoppelt mit Cholinoxidase kann sie auch für die Bestimmung von Phospholipiden in Serum verwendet werden.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 37 °;C und pH 8,0 pro Minute 1 µ;mol Phosphatidylcholin hydrolysiert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 6 Monate und bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 1 Jahr stabil.
Sonstige Hinweise
Kurz, T., et al. 1993. Circ. Res. 72, 701.
Natarajan, V., and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med. 121, 337.
Yamamoto, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1145, 293.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3