Merck
465720
Sigma-Aldrich
1-(Phenoxymethyl)-1H-benzotriazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C (lit.)
SMILES String
C(Oc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
InChIKey
XZWVGFYDCFRPDZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)