Merck
466085
Sigma-Aldrich
Cer(III)-iodid
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Certriiodid
Größe auswählen
1 G
53,60 €
53,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
53,60 €
About This Item
Lineare Formel:
CeI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
53,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads
Assay
99.99% trace metals basis
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
750 °C (lit.)
SMILES String
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)