Merck
575259
Sigma-Aldrich
Europium(III)-bromid Hydrat
≥99.99% trace metals basis
Größe auswählen
5 G
83,70 €
83,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
83,70 €
About This Item
Lineare Formel:
EuBr3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.68 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
83,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: europium
Verunreinigungen
≤100 ppm Trace Metal impurities Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>702 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].Br[Eu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Eu.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
OGMPIQQAKMSLKG-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.