Wichtige Dokumente
464767
Tetraamminplatin(II)-tetrachloroplatinat(II)
97%
Synonym(e):
Magnus-Green-Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
320 °C (dec.) (lit.)
Dichte
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N[Pt++](N)(N)N.Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)