Merck
340871
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure
95%
Synonym(e):
4-Amino-5-chlor-o-anissäure
Größe auswählen
5 G
20,44 €
25 G
55,50 €
20,44 €
Listenpreis29,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
20,44 €
25 G
55,50 €
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
20,44 €
Listenpreis29,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
206 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)