Merck
P3750
Sigma-Aldrich
Parafuchsin -hydrochlorid
>85% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Fuchsin basisch, Magenta O, Pararosanilin-chlorid
Größe auswählen
25 G
195,00 €
195,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
195,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C19H18N3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.82
Farbindexnummer:
42500
Beilstein:
4164603
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
195,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Parafuchsin -hydrochlorid, >85.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
>85.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Farbe
green to very dark green
mp (Schmelzpunkt)
268-270 °C
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChIKey
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pararosaniline is a cationic triarylmethane dye and one of the components of basic fuchsin.[1] It gives a brilliant red color after dyeing polyacrylonitrile fibers.[2]
Anwendung
Pararosaniline hydrochloride has been used:
  • to prepare Schiff reagent[3]
  • to stain cow endometrial cytology samples[4]
  • to counterstain Prussian blue sections of mice brains[5]
Sonstige Hinweise
Reine Hauptkomponente aus Gemischen bekannt unter den Namen Fuchsin basisch
Rechtliche Hinweise
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher Layton, John D. Bancroft
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques,Expert Consult: Online and Print,7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2013)
Human Neural Stem Cell Biodistribution and Predicted Tumor Coverage by a Diffusible Therapeutic in a Mouse Glioma Model
Michael E. Barish
Stem Cells Translational Medicine (2017)
Triarylmethane and Diarylmethane Dyes
Thomas Gessner and Udo Mayer
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Maize Kernels ? Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining
Ales Kladnik
Bio-protocol, 3(15) (2013)
A novel cytologic sampling technique to diagnose subclinical endometritis and comparison of staining methods for endometrial cytology samples in dairy cows
O. B> Pascotini
Theriogenology (2015)