Merck
462241
Sigma-Aldrich
Kaliumpentamethylcyclopentadienylid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (lit.)
SMILES String
[K+].Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C
InChI
1S/C10H15.K/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
InChIKey
XJLFQRRHDGCZLZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Starting materials for low and high-valent uranium chemistry
  • Heterometallic ytterbium-alkali-metal boratabenzene complexes
  • Sandwich complexes of di- and trivalent ytterbium
  • Samarium(II) borohydrides
  • Half-sandwich scandium complexes
  • Rare-earth metal complexes
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)