Wichtige Dokumente
457639
Poly(D,L-lactid-co-caprolacton)
DL-lactide 40 mol %
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zufuhrverhältnis
lactide:caprolactone 40:60
Zusammensetzung
DL-lactide, 40 mol %
Inhärente Viskosität
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
Übergangstemp.
Tm (DSC) 31 °C (onset)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChIKey
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.