Wichtige Dokumente
568562
Poly(L-lactid-co-caprolacton-co-glycolid)
L-lactide 70 %, average Mn ~50,000 by GPC
Synonym(e):
ε-Caprolactone-glycolide-L -lactide copolymer, Poly-L -lactide-co-glycolide-co-ε-caprolactone
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
lactide:caprolactone:glycolide 70:20:10
Mol-Gew.
average Mn ~50,000 by GPC
Zusammensetzung
L-lactide, 70%
Übergangstemp.
Tg ~28 °C
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.