Wichtige Dokumente
457647
Poly(D,L-lactid-co-caprolacton)
DL-lactide 86 mol %
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zufuhrverhältnis
lactide:caprolactone 85:15
Zusammensetzung
DL-lactide, 86 mol %
Inhärente Viskosität
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
Übergangstemp.
Tg 16 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C3H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8;1-2(4)3(5)6/h6H,1-4H2,(H,7,8);2,4H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.