Merck
453153
Sigma-Aldrich
Tetrakis-(diethylamido)-zirkonium
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tetrakis(diethylamido)zirconium, Tetrakis(diethylamino)zirconium, Zirconium tetrakis(diethylamide)
About This Item
Lineare Formel:
[(C2H5)2N]4Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
electronic grade
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
bp
128 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)[Zr](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Zr/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
GOVWJRDDHRBJRW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication