Merck
483656
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV)
97%
Synonym(e):
Dimethyldicyclopentadienylzirconium, Dimethylzirconocene
Größe auswählen
1 G
122,00 €
122,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
122,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C5H5)2Zr(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
122,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C[Zr]C.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2CH3.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H3;
InChIKey
BRHODLBZJKAKRN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Cationic ring-opening polymerization reactions
  • Markovnikov-selective intermolecular hydrothiolation of terminal alkynes
  • Ziegler-Natta polymerizations of alkenes
  • Methylalumination of heterosubstituted arylethynes
  • Precatalyst for intramolecular hydroamination/cyclisation of aminoallenes
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)