Merck
669016
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
TDMAZ, Orthozirkonsäure-tetrakis-(dimethylamid)
Größe auswählen
25 G
1.720,00 €
1.720,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
1.720,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]4Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
1.720,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99% (trace metals analysis)
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
mp (Schmelzpunkt)
57-60 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ordnungszahl des Basismaterials: 40 Zirconium
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Alle anzeigen
Fragen
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?