Merck
450685
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +96°, c = 2 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OC(=O)N[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
InChIKey
AEEGFEJKONZGOH-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis used in diastereoselective Michael additions.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)