Merck
448923
Sigma-Aldrich
Trioctylsilan
95%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)7]3SiH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.76
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
163-165 °C/0.15 mmHg (lit.)
Dichte
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC[SiH](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H52Si/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h25H,4-24H2,1-3H3
InChIKey
JBAALNCKQCMFDH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains various branched isomeric octylsilanes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)