Merck
448664
Sigma-Aldrich
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilan
96%
Synonym(e):
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)-propylamin
Größe auswählen
5 ML
88,40 €
88,40 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
88,40 €
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
88,40 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
InChIKey
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane was covalently bonded to mesoporous titania–silica mixed oxides to act as epoxidation catalysts.{55} [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane, immobilized on mesoporous silicas (SBA-15) may be used as adsorbents to capture CO2. {56}
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Primary, secondary, and tertiary amines for CO2 capture: Designing for mesoporous CO2 adsorbents
Ko YG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 594-602 (2011)
Amine-modified titania?silica hybrid gels as epoxidation catalysts
Muller CA, et al.
Applied Catalysis A: General, 201(2), 253-261 (2012)