Merck
446947
Sigma-Aldrich
1-Propargyl-1H-benzotriazol
96%
Synonym(e):
1-(2-Propinyl)-1H-benzotriazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
SMILES String
C#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-7-12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h1,3-6H,7H2
InChIKey
HGIJKQXOOIWWGO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of clarithromycin analogs via click chemistry as antibacterial agents
  • Sonogashira coupling
  • Bronsted superacid-catalyzed reactions
  • Hydroboration and hydrostannylation reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)