Wichtige Dokumente
445568
Calciummethoxid
97%
Synonym(e):
Calcium dimethoxide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
solid
Eignung der Reaktion
core: calcium
mp (Schmelzpunkt)
>385 °C (lit.)
SMILES String
CO[Ca]OC
InChI
1S/2CH3O.Ca/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChIKey
AMJQWGIYCROUQF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.