Merck
445274
Sigma-Aldrich
Imino-Tris(dimethylamino)phosphoran
97%
Synonym(e):
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexamethylphosphorsäure-triamid, Phosphazen-Base P1-H
Größe auswählen
1 G
93,10 €
93,10 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
93,10 €
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]3P=NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.22
Beilstein:
1933051
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
93,10 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)P(=N)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N4P/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
InChIKey
GKTNLYAAZKKMTQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Imino-Tris(dimethylamino)phosphoran ist eine Base, die folgendermaßen verwendet werden kann:
  • als Reagenz zur Deboronierung von Ortho- und Meta-carboranen.[1]
  • als Organokatalysator bei der Synthese zyklischer organischer Carbonate mittels Glycerol unter lösungsmittelfreien Bedingungen.[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solvent-free organocatalytic preparation of cyclic organic carbonates under scalable continuous flow conditions
Wang Z, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 4(1), 17-26 (2019)
Studies of icosahedral carboranes with Imino-tris(dimethylamino)phosphorane, HNP(NMe2)3
Contemporary Boron Chemistry (2000)
Artikel
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.