Wichtige Dokumente
52730
Hexamethylphosphoramid
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
HMPT, Phosphorsäure-tris-(dimethylamid), Tris-(dimethylamino)-phosphinoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.18 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.07 mmHg ( 25 °C)
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Verunreinigungen
≤2.0% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphoramide
SMILES String
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChIKey
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
291.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
144 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?