Merck
440949
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-chlorphenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl
98%
About This Item
Lineare Formel:
(-C6H4SO2C6H4Cl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
278-280 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
sulfone
SMILES String
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16Cl2O4S2/c25-19-5-13-23(14-6-19)31(27,28)21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)32(29,30)24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H
InChIKey
OZUNPRDEUXITBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl is a sulfur containing organic building block. It is useful for organic synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)