Wichtige Dokumente
43749
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
bp
75-77 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
thioether
SMILES String
CCOC(=O)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H12O2S2/c1-2-9-6(8)7-10-4-3-5-11-7/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?