Wichtige Dokumente
433632
Hydrazin -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Hydrazine, Nitrogen hydride
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.886 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChIKey
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Als Reduktionsmittel zur Reduktion von Übergangsmetallkomplexen der ersten Reihe (3d) in wässriger Lösung.[2]
- Zur Herstellung von reduzierten Metalloxiden auf Nanometerskala, z. B. VO2(B), Cr2O3.[2]
- Als Brennstoff für direkte Hydrazin-Brennstoffzellen (DHFC).[3]
- Als Reduktionsmittel in der Synthese von metallenen monodispersen Kupfernanoteilchen.[4]
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?